Merck
146080
Sigma-Aldrich
D-六酢酸ソルビトール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2[CH(O2CCH3)]4CH2O2CCH3
CAS番号:
分子量:
434.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]20/D +9.5°, c = 1 in acetone
mp
100-104 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)OC[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C18H26O12/c1-9(19)25-7-15(27-11(3)21)17(29-13(5)23)18(30-14(6)24)16(28-12(4)22)8-26-10(2)20/h15-18H,7-8H2,1-6H3/t15-,16+,17-,18-/m1/s1
InChI Key
NJVBTKVPPOFGAT-XMTFNYHQSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
146080-BULK:
146080-25G:
146080-100G:
146080-VAR:
試験成績書(COA)