Merck
238236
Sigma-Aldrich
o-フェニレンジアミン 二塩酸塩
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(NH2)2·2HCl
CAS番号:
分子量:
181.06
Beilstein:
3912045
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
99%
mp
258 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI Key
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
o-フェニレンジアミン二塩酸塩(OPD)は発色基質であり、西洋ワサビペルオキシダーゼ複合体を利用して、酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)法で使用できます。この基質は、オレンジがかった茶色を呈し、分光分析で450 nmで読み取れる可溶性最終産物を生成します。OPD反応は、3N HClまたは3M H2SO4で停止させることができ、492 nmで読み取ります。
以下による置換