Merck
236543
Sigma-Aldrich
N-メチル-N-(2-ピリジル)ホルムアミド
99%
別名:
N-ホルミル-N-メチルアミノピリジン, Meyers試薬
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8N2O
CAS番号:
分子量:
136.15
Beilstein:
471767
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.566 (lit.)
bp
71-72 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amide
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H8N2O/c1-9(6-10)7-4-2-3-5-8-7/h2-6H,1H3
InChI Key
DIRVEOCOAHGVJV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide is also referred to as Meyers formylating agent[1].
アプリケーション
N-Methyl-N-(2-pyridyl)formamide has been used in the synthesis of 3-formyl-2-(4-methoxybenzyl)pyrazol-1-oxide[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
236543-5G:
236543-VAR:
236543-1G:
236543-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Halogen dance in pyrazole 1-oxides: synthesis of pyrazolo [3, 4-c] quinoline 1-oxides.
Eskildsen J, et al.
Tetrahedron, 58(38), 7635-7644 (2002)