蒸気密度
2.6 (vs air)
品質水準
蒸気圧
20.58 psi ( 55 °C)
5.71 psi ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
expl. lim.
11.2 %
屈折率
n20/D 1.414 (lit.)
bp
44-46 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
溶解性
alcohol: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
petroleum ether: miscible(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
密度
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCC=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChI Key
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-25.6 °F
引火点(℃)
-32 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
236306-VAR:
236306-BULK:
236306-100ML:4548173927671
236306-5ML:4548173927688