Merck
221988
Sigma-Aldrich
チオシアン酸アンモニウム
ACS reagent, ≥97.5%
別名:
アンモニウムロダニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4SCN
CAS番号:
分子量:
76.12
Beilstein:
3595135
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
eCl@ss:
38060604
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
アッセイ:
≥97.5%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
crystals
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥97.5%
フォーム
crystals
不純物
≤0.004 meq/g I2 consumers
≤0.005% insolubles
強熱残分
≤0.025%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 5% in H2O)
mp
152-154 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤3 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES記法
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChI Key
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
チオシアン酸アンモニウムは、有機化合物のチオシアン化に一般的に使用される無機塩です。
アプリケーション
チオシアン酸アンモニウムは、以下の合成に使用されます:
  • N-メチルイミダゾール存在下での-ハロケトンカルボニルとの反応による、置換型2-アミノチアゾール誘導体の合成。5
  • テトラフルオロホウ酸リチウムの存在下で、対応するオキシランからのチイランの合成。
通常と異なる調整可能なチェッカーボードまたはヘリンボーンパターンの構造を持つ新規の2次元Cd-SCN配位立体の形成に適用され、これらの構造は技術的に有用な材料への重要なステップです。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221988-2.5KG:
221988-5G:
221988-VAR:
221988-4X2.5KG:
221988-500G:
221988-100G:
221988-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Schiff-Base Metal (II) Complexes as New Catalysts in the Efficient, Mild and Regioselective Conversion of 1, 2-Epoxyethanes to 2-Hydroxyethyl Thiocyanates with Ammonium Thiocyanate.
Sharghi H and Nasseri MA.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 76(1), 137-142 (2003)
Conversion of epoxides to thiiranes catalyzed with TiO(TFA)2 and TiCl3(OTf) in the presence of ammonium thiocyanate or thiourea.
Iranpoor N and Zeynizadeh B.
Synthetic Communications, 28(21), 3913-3918 (1998)
Thiocyanation of aromatic and heteroaromatic compounds using ammonium thiocyanate and I2O5.
Wu J, et al.
Synthetic Communications, 38(14), 2367-2373 (2008)
NBS or DEAD as effective reagents in α-thiocyanation of enolizable ketones with ammonium thiocyanate.
Reddy BVS, et al.
Tetrahedron Letters, 52(13), 1432-1435 (2011)
Regioselective thiocyanation of aromatic and heteroaromatic compounds using ammonium thiocyanate and oxone.
Wu G, et al.
Tetrahedron Letters, 46(35), 5831-5834 (2005)