Merck
235962
Sigma-Aldrich
Trichloromethanesulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl3CSO2Cl
CAS番号:
分子量:
217.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
chunks
mp
137-140 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CCl4O2S/c2-1(3,4)8(5,6)7
InChI Key
ZCPSWAFANXCCOT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Trichloromethanesulfonyl chloride is an efficient free radical chlorinating agent[1]. It reacts with pent-4-enylcobaloximes in inert solvent under tugsten lamp irradiation to yield 2-(β,β,β- trichloroethyl)sulfolanes[2]. It also reacts with trimethylsilyl enol ethers of acetophenones in the presence of a ruthenium (II) phosphine complex to yield 1-aryl-3,3-dichloropropen-1-one and α-chloroacetophenones[3].
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
235962-25G:
235962-BULK:
235962-5G:
235962-100G:
235962-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
TRICHLOROMETHANESULFONYL CHLORIDE AS A SELECTIVE CHLORINATING AGENT1.
Huyser ES.
Journal of the American Chemical Society, 82(19), 5246-5247 (1960)
Reactions of trichloromethanesulfonyl chloride and carbon tetrachloride with silyl enol ethers catalyzed by a ruthenium (II) phosphine complex.
Kamigata N, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 552(1), 9-43 (1998)
Homolytic displacement at saturated carbon. Part 9. The reactions of trichloromethanesulfonyl chloride with pent-4-enylcobaloximes and with olefins. A novel route to (trichloroethyl) sulfolanes via an SHi mechanism.
Ashcroft MR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49(10), 1751-1761 (1984)