Merck
C26208
Sigma-Aldrich
3-クロロベンゾトリフルオリド
97%
別名:
3-クロロ-α,α,α-トリフルオロトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥44,800
¥44,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥44,800
About This Item
化学式:
ClC6H4CF3
CAS番号:
分子量:
180.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥44,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
137-138 °C (lit.)
mp
−56 °C (lit.)
密度
1.331 g/mL at 25 °C
SMILES記法
FC(F)(F)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H4ClF3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9,10)11/h1-4H
InChI Key
YTCGOUNVIAWCMG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
96.8 °F - closed cup
引火点(℃)
36 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
C26208-VAR:
C26208-BULK:
C26208-25G:
C26208-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)