蒸気密度
4.6 (vs air)
蒸気圧
100 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
自己発火温度
998 °F
含みます
0.05% low alkyl epoxide as stabilizer
expl. lim.
7.5-15 %, 25 °F
屈折率
n20/D 1.4366 (lit.)
bp
74-76 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.336 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c1-2(3,4)5/h1H3
InChI Key
UOCLXMDMGBRAIB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
235571-VAR:
235571-25ML:
235571-BULK:
235571-1L:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)