Merck
232343
Sigma-Aldrich
4-ブトキシアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OC6H4NH2
CAS番号:
分子量:
165.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
148-149 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-2-3-8-12-10-6-4-9(11)5-7-10/h4-7H,2-3,8,11H2,1H3
InChI Key
UBRIHZOFEJHMIT-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Butoxyaniline undergoes low-pressure hydrogenation in the presence of rhodium on alumina to yield 4-butoxycyclohexylamine[1].
アプリケーション
4-Butoxyaniline was used in the preparation of:
  • bis-4-butoxyphenyl-4,4′-(2,2′-bipyridyl)carbamide[2]
  • 1-(4-butoxyphenyl)-3-(6-methyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydropyridazin-4-yl)urea[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
232343-5G:
232343-25G:
232343-VAR:
232343-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alkali metal cation cooperative anion recognition by heteroditopic bis (calix [4] arene) rhenium (I) bipyridyl and ferrocene receptor molecules.
Cooper JB, et al.
J. Chem. Soc., Dalton Trans., 16, 2721-2728 (2000)
Low-Pressure Hydrogenation of Alkoxyanilines with Noble Metal Catalysts.
Freifelder M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(7), 2485-2486 (1965)
Agostino Cilibrizzi et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(16), 5044-5057 (2009-07-31)
Following a ligand-based drug design approach, a potent mixed formyl peptide receptor 1 (FPR1) and formyl peptide receptor-like 1 (FPRL1) agonist (14a) and a potent and specific FPRL1 agonist (14x) were identified. These compounds belong to a large series of