蒸気圧
0.05 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
154 °C/7 mmHg (lit.)
密度
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1CCCN1C2CCCCC2
InChI
1S/C10H17NO/c12-10-7-4-8-11(10)9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2
InChI Key
PZYDAVFRVJXFHS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
285.8 °F - closed cup
引火点(℃)
141 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
232254-1KG:
232254-VAR:
232254-5G:
232254-BULK:
232254-100G:
試験成績書(COA)