Merck
232025
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
176.14
Beilstein:
1450174
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
78-80 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3O/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4,12H,5H2
InChI Key
MOOUWXDQAUXZRG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Photocatalytic oxidation of 4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol to corresponding aldehydes on TiO2 photocatalyst under O2 atmosphere has been reported.
アプリケーション
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol was used:
  • in the synthesis of highly electron-poor fluorine-containing alkenes
  • as a reagent in kinetic studies of phosphonoformate prodrugs and aquachromium (IV)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
232025-25G:
232025-5G:
232025-BULK:
232025-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1145-1145 (1992)
One-pot synthesis of fluorine-containing alkenes from in situ-generated stabilized phosphorus ylides.
Pakravan P, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 182(3), 545-549 (2007)
Journal of the American Chemical Society, 114, 4205-4205 (1992)
Selective photocatalytic oxidation of benzyl alcohol and its derivatives into corresponding aldehydes by molecular oxygen on titanium dioxide under visible light irradiation.
Higashimoto S, et al.
J. Catal., 266(2), 279-285 (2009)
E Baciocchi et al.
European journal of biochemistry, 268(3), 665-672 (2001-02-13)
The H(2)O(2)-promoted oxidations of (R)-[alpha-(2)H(1)]-and (S)-[alpha-(2)H(1)]-arylalkanols catalysed by chloroperoxidase (CPO) from Caldariomyces fumago have been investigated. It has been found that with (R)-[alpha-(2)H(1)]-alcohols, the oxidation involves almost exclusively the cleavage of the C-H bond, whereas in the case of the