Merck
228761
Sigma-Aldrich
6-メトキシ-2-ナフトニトリル
98%
別名:
2-シアノ-6-メトキシナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC10H6CN
CAS番号:
分子量:
183.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
bp
205-208 °C/14 mmHg (lit.)
mp
106-107 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#N
InChI
1S/C12H9NO/c1-14-12-5-4-10-6-9(8-13)2-3-11(10)7-12/h2-7H,1H3
InChI Key
SWEFYGCKCMJSPD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
6-Methoxy-2-naphthonitrile (2-cyano-6-methoxynaphthalene) was used in the synthesis of 2-cyano-1-(1,3-diarylpropyl)-6-methoxynaphthalenes[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
228761-1G:4548173120232
228761-VAR:
228761-5G:4548173120249
228761-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Maeda H, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 206(2), 129-133 (2009)