Merck
226408
Sigma-Aldrich
o-Methyl-N,N′-diisopropylisourea
97%
別名:
N,N′-Diisopropyl-O-methylisourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHNHC(OCH3)=NCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
158.24
Beilstein:
1753052
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
bp
50-52 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.871 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO\C(NC(C)C)=N/C(C)C
InChI
1S/C8H18N2O/c1-6(2)9-8(11-5)10-7(3)4/h6-7H,1-5H3,(H,9,10)
InChI Key
PUVRRPLSJKDMKH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
o-Methyl-N,N′-diisopropylisourea was used in the synthesis of proline betaine (stahydrine) and 4-hydroxyproline betaine (betoncine).
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
226408-25G:
226408-BULK:
226408-5G:
226408-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Betaines derived from amino and hydrazino acids as phase transfer catalysts.
Tetrahedron, 46(6), 1911-1922 (1990)