Merck
224510
Sigma-Aldrich
3-フルオロ-4-ヒドロキシフェニル酢酸
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(OH)CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
170.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
132-134 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccc(O)c(F)c1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-6-3-5(4-8(11)12)1-2-7(6)10/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
InChI Key
YRFBZAHYMOSSGX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
224510-5G:
224510-VAR:
224510-BULK:
224510-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Jordan et al.
Neurochemical research, 23(4), 513-517 (1998-05-05)
In vivo brain microdialysis was used to monitor 6-[18F]fluoro-L-m-tyrosine (FMT) uptake and metabolism in the striatum of conscious freely moving rats for 3 hours after FMT injection (25 mg/kg, i.v.). Microdialysate collected 20 to 120 min post-dose, contained FMT at