Merck
221104
Sigma-Aldrich
N-(4-Nitrobenzoyl)-L-glutamic acid diethyl ester
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5O2CCH2CH2CH(NHCOC6H4NO2)CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
352.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]24/D +20.5°, c = 2 in chloroform
mp
92-94 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CCOC(=O)CC[C@H](NC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C16H20N2O7/c1-3-24-14(19)10-9-13(16(21)25-4-2)17-15(20)11-5-7-12(8-6-11)18(22)23/h5-8,13H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,17,20)/t13-/m0/s1
InChI Key
OTQQWHKIMACEHP-ZDUSSCGKSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
221104-VAR:
221104-BULK:
221104-25G:
221104-250MG:
221104-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)