製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
134-135 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, yellow to orange
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CCc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5-6H2,(H,13,14)
InChI Key
GOLXRNDWAUTYKT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- ストリゴラクトン類の蛍光類縁体
- 抗腫瘍剤
- メラノコルチン受容体配位子
- 免疫抑制剤
- C型肝炎ウイルス阻害剤
- ヒスタミンH4受容体アゴニスト
- NR2B受容体アンタゴニスト
- 肥満治療のためのCB1アンタゴニスト
- 抗菌剤
- TGF-β受容体結合のインヒビター
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
220027-VAR:
220027-10G:
220027-1G:
220027-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック