Merck
I3807
Sigma-Aldrich
trans-3-インドールアクリル酸
98%
別名:
(2E)-3-(1H-Indol-3-yl)-2-propenoic acid, (E)-3-(1H-Indol-3-yl)-2-propenoic acid, (E)-3-(1H-Indol-3-yl)prop-2-enoic acid, trans-β-Indoleacrylic acid, trans-3-(1H-Indol-3-yl)prop-2-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H9NO2
CAS番号:
分子量:
187.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
185 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])c1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO2/c13-11(14)6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,12H,(H,13,14)/b6-5+
InChI Key
PLVPPLCLBIEYEA-AATRIKPKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
トリプトファンの代謝産物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
I3807-VAR:
I3807-50G:
I3807-10G:
I3807-BULK:
I3807-100G:
I3807-1G:
I3807-500G:
I3807-1KG:
試験成績書(COA)