Merck
21989
Sigma-Aldrich
(1S,3S)-trans-4-カレン
technical, ≥85% (sum of enantiomers, GC)
別名:
(1R,4S)-4,7,7-トリメチルビシクロ[4.1.0]ヘプタ-2-エン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥85% (sum of enantiomers, GC)
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D −156±3°, neat
屈折率
n20/D 1.471
密度
0.856 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H](C=C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4-5,7-9H,6H2,1-3H3/t7-,8-,9+/m1/s1
InChI Key
LGNSZMLHOYDATP-HLTSFMKQSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
21989-VAR:
21989-250MG:
21989-BULK:
21989-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)