Merck
219401
Sigma-Aldrich
2-Fluoroiodobenzene
99%, contains copper as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4I
CAS番号:
分子量:
222.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
形状
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.59 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
mp
−41-−40 °C (lit.)
密度
1.903 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccccc1I
InChI
1S/C6H4FI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChI Key
TYHUGKGZNOULKD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Fluoroiodobenzene was used in the synthesis of:
  • bridged biphenyl compounds, 1-fluoro-8-methylbiphenylene and 4-fluoro-5-methylfluorene
  • 2-acetyl-7-iodo-1-benzothiophene
  • chiral o-phosphanophenyl sulfoxides
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
219401-BULK:
219401-VAR:
219401-25G:4548173993065
219401-100G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Long-range proton-fluorine spin-spin coupling in bridged biphenyls. Compelling evidence for a" through-space"(" direct") mechanism.
Gribble GW and Douglas Jr JR.
Journal of the American Chemical Society, 92(19), 5764-5765 (1970)
Pierre-Yves Michellys et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(6), 1593-1598 (2004-03-10)
The synthesis and in vitro characterization of novel RXR-selective ligands possessing various substituted 1-benzofuran or 1-benzothiophene moieties are described.
New chiral sulfoxide ligands possessing a phosphano or phosphanoamino functionality in palladium-catalyzed asymmetric allylic nucleophilic substitution reactions.
Hiroi K, et al.
Tetrahedron, 56(27), 4701-4710 (2000)