アッセイ
99%
mp
217 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: soluble 100mg/2ml, clear to slightly hazy (faintly yellow to tan to purple)
官能基
amine
SMILES記法
Cl.Cl.CN(C)c1cccc(N)c1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8;;/h3-6H,9H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
BZJPIQKDEGXVFG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
219223-25G:
219223-BULK:
219223-5G:
219223-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック