アッセイ
97%
フォーム
powder
屈折率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
158 °C/742 mmHg (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ncsc1C
InChI
1S/C5H7NS/c1-4-5(2)7-3-6-4/h3H,1-2H3
InChI Key
UWSONZCNXUSTKW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
219177-VAR:
219177-100G:
219177-BULK:
219177-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック