Merck
217204
Sigma-Aldrich
硝酸ネオジム(III) 水和物
99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Nd(NO3)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
330.25 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
crystalline
組成
Degree of hydration, 5-6
反応適合性
reagent type: catalyst
core: neodymium
不純物
≤200.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES記法
O.[Nd+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.Nd.H2O/c3*2-1(3)4;;/h;;;;1H2/q3*-1;+3;
InChI Key
GZIAUVGSMHERLN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
217204-VAR:
217204-125G:
217204-BULK:
217204-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daniel González-Mancebo et al.
Journal of colloid and interface science, 520, 134-144 (2018-03-14)
The singular properties of lanthanide-based inorganic nanoparticles (NPs) has raised the attention of the scientific community in biotechnological applications. In particular, those systems with two or more functionalities are especially interesting. In this work, an effective and commercially attractive procedure