21612
L-(−)-α-Amino-ε-caprolactam hydrochloride
≥97.0% (AT)
別名:
(S)-3-Amino-hexahydro-2-azepinone hydrochloride, L-Lysine lactam hydrochloride
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥97.0% (AT)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −27±2°, c = 1% in H2O
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99:1 (HPLC)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].N[C@H]1CCCCNC1=O
InChI
1S/C6H12N2O.ClH/c7-5-3-1-2-4-8-6(5)9;/h5H,1-4,7H2,(H,8,9);1H/t5-;/m0./s1
InChI Key
LWXJCGXAYXXXRU-JEDNCBNOSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
21612-5G:
21612-1G:
21612-VAR:
21612-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック