Merck
214531
Sigma-Aldrich
Acid Orange 8
Dye content 65 %
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H13N2NaO4S
CAS番号:
分子量:
364.35
カラーインデックス番号:
15575
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
powder
組成
Dye content, 65%
溶解性
water: 1 mg/mL, clear, red-orange
λmax
490 nm
&ε; (減衰係数)
≥10000 at 261-267 nm in water at 0.01499 g/L
≥15000 at 486-492 nm in water at 0.01499 g/L
≥23000 at 226-232 nm in water at 0.01499 g/L
≥6000 at 306-312 nm in water at 0.01499 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].Cc1cc(ccc1\N=N\c2c(O)ccc3ccccc23)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C17H14N2O4S.Na/c1-11-10-13(24(21,22)23)7-8-15(11)18-19-17-14-5-3-2-4-12(14)6-9-16(17)20;/h2-10,20H,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/b19-18+;
InChI Key
WPWNIQBSYQVEKJ-LTRPLHCISA-M
詳細
Acid Orange 8 is an azo dye derivative, that is usually used in textile dyeing.[1]
アプリケーション
Acid Orange 8 has been used to study its photodegradation induced by TiO2 (titanium dioxide) in aqueous solution.[1]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
214531-50G:
214531-BULK:
214531-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Titanium dioxide mediated photocatalyzed degradation of a textile dye derivative, acid orange 8, in aqueous suspensions
Saquib M and Muneer M
Desalination, 155(3), 255-263 (2003)