Merck
108073
Sigma-Aldrich
8-ヒドロキシキノリン ヘミ硫酸塩 ヘミ水和物
98%
別名:
8-キノリノールヘミスルファート, 8-キノリノール硫酸塩(2:1)一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥9,790
¥9,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥9,790
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO · 0.5H2O4S · 0.5H2O
CAS番号:
分子量:
203.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
176-179 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to orange
SMILES記法
[H]O[H].OS(O)(=O)=O.Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34
InChI
1S/2C9H7NO.H2O4S.H2O/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4;/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4);1H2
InChI Key
BNCXJZDIJIVJJO-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
It is a potential copper ligand and is a tested effective proteasome inhibitor[1].
調製ノート
8-Hydroxyquinoline hemisulfate salt hemihydrate dissolves in water at a concentration of 100 mg/ml to form a clear to slightly hazy, yellow to yellow-orange coloured solution.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
108073-500G:
108073-5KG:
108073-VAR:
108073-100G:
108073-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kenyon G Daniel et al.
Biochemical pharmacology, 67(6), 1139-1151 (2004-03-10)
Here we report that organic copper complexes can potently and selectively inhibit the chymotrypsin-like activity of the proteasome in vitro and in vivo. Several copper compounds, such as NCI-109268 and bis-8-hydroxyquinoline copper(II) [Cu(8-OHQ)(2)], can inhibit the chymotrypsin-like activity of purified