Merck
206172
Sigma-Aldrich
ロジウム-アルミナ
greener alternative
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, pellets, 3.2 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥48,300
¥48,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥48,300
About This Item
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥48,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
pellets
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
標識化の程度
0.5 wt. % loading
粒径
3.2 mm
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Rh]
InChI
1S/Rh
InChI Key
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
アプリケーション
Rhodium on alumina (Rh/Al2O3) (0.5 wt.% loading, pellets, 3.2 mm) is utilized as a catalyst for the steam reforming of ethanol for use in hydrogen production using molten carbonate fuel cells.[1][2] It can also be used as a catalyst in the production of hydrogen from sodium borohydride (NaBH4).[3]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
206172-BULK:
206172-VAR:
206172-25G:4548173984797
206172-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparative XPS study of Rh/Al2O3 and Rh/TiO2 as catalysts for NaBH4 hydrolysis
Larichev YV, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 35(13), 6501-6507 (2010)
Ethanol steam reforming on Rh/Al2O3 catalysts
Cavallaro S
Energy & Fuels, 14(6), 1195-1199 (2000)
Performance of Rh/Al2O3 catalyst in the steam reforming of ethanol: H2 production for MCFC
Cavallaro S, et al.
Applied Catalysis A: General, 249(1), 119-128 (2003)