Merck
210242
Sigma-Aldrich
3-(4-Methoxyphenoxy)-1,2-propanediol
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4OCH2CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
198.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98%
フォーム
solid
mp
76-80 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(OCC(O)CO)cc1
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-2-4-10(5-3-9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
InChI Key
UWZDUHTYIUMENV-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
210242-VAR:
210242-50G:
210242-BULK:
210242-10G:
210242-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)