Merck
209767
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloro-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥21,280
¥21,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥21,280
About This Item
化学式:
Cl2C3H2(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
169.01
Beilstein:
1937304
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,280
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
85 °C/8 mmHg (lit.)
mp
60-65 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
chloro
SMILES記法
CC1(CC1(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c1-4(3(8)9)2-5(4,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
BIUUWIKPBYWKEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,2-Dichloro-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid was used in solid phase synthesis of α-hydroxy esters, inhibitors of amyloid-β production[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
209767-5G:
209767-BULK:
209767-25G:
209767-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Owen B Wallace et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 13(6), 1203-1206 (2003-03-20)
Inhibitors of amyloid-beta (Abeta) protein production have been widely pursued as a potential treatment for Alzheimer's disease. Following the identification of a 5 microM screening hit, SAR was initiated using solid-phase synthetic techniques. Two series of alpha-hydroxy esters and ketones
Dmitriy Ovcharenko et al.
Cancer biology & therapy, 20(9), 1281-1289 (2019-06-27)
Dichloroacetate (DCA) is an inhibitor of pyruvate dehydrogenase kinase (PDK) that has been shown to reverse the Warburg effect and cause tumor cell death. Clinical research into the anti-cancer activity of DCA revealed high dosage requirements and reports of toxicity.