Merck
208191
Sigma-Aldrich
硫酸タリウム(I)
≥99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥16,700
¥16,700
単価¥21,700割引23%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥16,700
About This Item
化学式:
Tl2SO4
CAS番号:
分子量:
504.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.9% trace metals basis
フォーム:
powder and chunks
¥16,700
単価¥21,700割引23%
出荷予定日2025年3月30日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
不純物
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
632 °C (lit.)
密度
6.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Tl+].[Tl+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.2Tl/c1-5(2,3)4;;/h(H2,1,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208191-VAR:
208191-BULK:
208191-250G:4548173115122
208191-10G:4548173115115
208191-50G:4548173115139
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Changes in adenosine triphosphate (ATP) concentration and its activity in murine tissue after thallium administration.
M Yoshida et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 59(2), 268-273 (1997-08-01)
J P Keogh et al.
Journal of toxicology and environmental health, 43(3), 351-359 (1994-11-01)
Cytotoxicities of metal salts were determined in the intestinal epithelial cell line I-407 in microwell culture plates over 48 h using the widely utilized and accepted neutral red uptake procedure. Rank order cytotoxicities induced by the metal salts (in terms
J T Kielstein et al.
Kidney & blood pressure research, 27(3), 197-199 (2004-07-17)
Guided by the idea of providing a stable electrolyte composition of the dialysate, the late Bernd Tersteegen designed a machine ingeniously combining the advantages of a closed tank hemodialysis system with the efficacy and bacteriological safety of a single-pass system.
Acute thallium poisoning in a 3-year-old child. A case report.
S R Mayfield et al.
Clinical pediatrics, 23(8), 461-462 (1984-08-01)
Thallium poisoning in Guyana--a national crisis.
Lancet (London, England), 1(8533), 604-604 (1987-03-14)