Merck
163015
Sigma-Aldrich
硝酸タリウム(III) 三水和物
別名:
TTN, 三硝酸タリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Tl(NO3)3 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
444.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: thallium
reagent type: catalyst
mp
102-105 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.[Tl+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.3H2O.Tl/c3*2-1(3)4;;;;/h;;;3*1H2;/q3*-1;;;;+3
InChI Key
ZCPIKMRXMBJLCP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
スチレン誘導体からカルボニル化合物への迅速な酸化反応。酸化的転位による環状アルキルケトンの位置選択的な環拡大反応。チオアセタ-ルからカルボニル化合物への選択的加水分解。19-ノルステロイ ドの一般的合成法に利用される試薬。環状ケトンから一連のtrans-10-メチル-2-デカロン縮合環への環縮小反応
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
163015-VAR:
163015-100G:4548173108636
163015-5G:4548173108650
163015-25G:4548173108643
163015-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enrico Bugiardini et al.
Frontiers in neurology, 9, 456-456 (2018-07-13)
Objective: Distal myopathies are a diagnostically challenging group of diseases. We wanted to understand the value of MRI in the current clinical setting and explore the potential for optimizing its clinical application. Methods: We retrospectively audited the diagnostic workup in
Kevin Yauy et al.
The Journal of molecular diagnostics : JMD, 20(4), 465-473 (2018-04-25)
Interpretation of next-generation sequencing constitutes the main limitation of molecular diagnostics. In diagnosing myopathies and muscular dystrophies, another issue is efficiency in predicting the pathogenicity of variants identified in large genes, especially TTN; current in silico prediction tools show limitations
Synthetic Communications, 9, 301-301 (1979)
Sophie Lalande et al.
Experimental physiology, 102(9), 1055-1066 (2017-08-02)
What is the topic of this review? This review focuses on how in vivo and molecular measurements of cardiac passive stiffness can predict exercise tolerance and how exercise training can reduce cardiac passive stiffness. What advances does it highlight? This
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1026-1026 (1990)
資料
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis