Merck
184799
Sigma-Aldrich
5-Nitro-m-xylene-α,α′-diol
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥90,060
¥90,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥90,060
About This Item
化学式:
O2NC6H3(CH2OH)2
CAS番号:
分子量:
183.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥90,060
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
94-96 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
nitro
SMILES記法
OCc1cc(CO)cc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-4-6-1-7(5-11)3-8(2-6)9(12)13/h1-3,10-11H,4-5H2
InChI Key
FTLFITNFXXERLN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
5-Nitro-m-xylene-α,α′-diol was used to fabricate chemical sensor for detection of explosive 2,4,6-trinitrotoluene by planar integrated optical waveguide attenuated total reflection spectrometry[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
184799-1G:
184799-10G:
184799-VAR:
184799-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Natalie R Walker et al.
Analytica chimica acta, 593(1), 82-91 (2007-05-29)
A chemical sensor was developed to detect the explosive 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) utilizing planar integrated optical waveguide (IOW) attenuated total reflection spectrometry. Submicron thick films of organically modified sol-gel polymers were deposited on the waveguide surface as the sensing layer. Sol-gels