グレード
for synthesis
形状
powder
分子量
Mw 144.5 g/mol(lit.)
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cadmium
mp
−1750 °C (at a pressure of 100 bar) (lit.)
溶解性
H2O: insoluble(lit.)
密度
4.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
S=[Cd]
InChI
1S/Cd.S
InChI Key
CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
208183-500G:4548173115108
208183-100G:4548173115092
208183-BULK:
208183-VAR:
試験成績書(COA)
プロトコル
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.