Merck
204412
Sigma-Aldrich
硫酸銀
99.999% trace metals basis
別名:
硫酸ジシルバー(I)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ag2SO4
CAS番号:
分子量:
311.80
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: silver
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
652 °C (lit.)
SMILES記法
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI Key
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
204412-BULK:
204412-50G:4548173114415
204412-VAR:
204412-10G:4548173114408
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
金ナノロッド合成法に関する、よくある落とし穴とその最善の回避方法について解説します。