Merck
203483
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)iridium(I) carbonyl chloride
99.99%
別名:
IrCl(CO)(PPh3)2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(C6H5)3P]2IrCl(CO)
CAS番号:
分子量:
780.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.99%
SMILES記法
Cl[Ir].[C-]#[O+].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
水素化、ハロゲン化アシルの脱カルボニル化、アルケンのヒドロシリル化およびヒドロホウ素化に用いる触媒前駆体
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Westcott, S. A.; Blom, H. P. et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 8863- 8863 (1992)
Westcott, S. A.; Marder, T. B. et al.
Synlett, 71, 930-930 (1993)