アッセイ
≥99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gadolinium
mp
2330 °C (lit.)
密度
7.407 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Gd]O[Gd]=O
InChI
1S/2Gd.3O
InChI Key
RNYFGGMJZRTZKO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
203297-5G:
203297-25G:
203297-VAR:
203297-BULK:
203297-1G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
ニッケル・水素電池用金属水素化物、特に二次電池に関しての希土類金属間化合物とそれらの構造、特性、技術、応用例について紹介します。