Merck
203858
Sigma-Aldrich
酸化ネオジム(III)
99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Nd2O3
CAS番号:
分子量:
336.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
eCl@ss:
38160603
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: neodymium
密度
7.24 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/2Nd.3O
InChI Key
HBPPDPSYLUIKHU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
203858-50G:
203858-BULK:
203858-10G:
203858-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ニッケル・水素電池用金属水素化物、特に二次電池に関しての希土類金属間化合物とそれらの構造、特性、技術、応用例について紹介します。
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.