蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
crystals or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: boron
mp
450 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble at 20 °C
密度
2.46 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=BOB=O
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4
InChI Key
JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
202851-1G:
202851-VAR:
202851-BULK:
202851-25G:
202851-5G:4548173930138