Merck
201464
Sigma-Aldrich
バリアミンブルーRT塩
別名:
アゾイックジアゾ No. 22, アゾイックジアゾコンポーネント22, 硫酸 4-アミノジフェニルアミンジアゾニウム, 硫酸 4-ジアゾジフェニルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥21,100
¥21,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥21,100
About This Item
化学式:
C6H5NHC6H4N2 · HSO4
CAS番号:
分子量:
293.30
カラーインデックス番号:
37240
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥21,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
solid
溶解性
1 M HCl: 10 mg/mL
λmax
377 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
OS([O-])(=O)=O.N#[N+]c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H10N3.H2O4S/c13-15-12-8-6-11(7-9-12)14-10-4-2-1-3-5-10;1-5(2,3)4/h1-9,14H;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
FMRQRWPEQSPSDG-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
Variamine Blue RT Salt has been used as a dye in ultraviolet-visible spectrophotometric method based-uricase enzyme for the detection of uric acid in normal urine. It is also used in combination with naphthol AS-MX phosphate-variam to determine the cytochemical visualization of alkaline phosphatase activity.[1][2]
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
201464-VAR:
201464-100G:
201464-25G:
201464-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Localization Mechanisms in Enzyme Cytochemistry
Studied with Alkaline Phosphatase-loaded
Erythrocyte Ghosts?
RAAP A K
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 32, 815-820 (1984)