Merck
200956
Sigma-Aldrich
ヘキサフルオロリン酸 溶液
~55 wt. % in H2O
別名:
ヘキサフルオロリン酸水素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HPF6
CAS番号:
分子量:
145.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
濃度:
~55 wt. % in H2O
フォーム
liquid
品質水準
濃度
~55 wt. % in H2O
密度
1.651 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
F.FP(F)(F)(F)F
InChI
1S/F5P.FH/c1-6(2,3,4)5;/h;1H
InChI Key
OQWOLAMXNGPSQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサフルオロリン酸(HPF6)は、有機合成の触媒として一般的に使用される強酸です。重合や塩の調製にも使用されます。
アプリケーション
ヘキサフルオロリン酸溶液は、プロトン化および陰イオン交換反応を介してポリエチレンイミン(PEI)ミクロゲルを対応するポリマーイオン液体(PIL)形態に変換するための触媒として使用されます。ポリマーイオン液体は、水素化ホウ素ナトリウムのメタノリシスを介した水素製造用の金属を含まない触媒として使用されます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
200956-VAR:
200956-BULK:
200956-25G:4548173307466
200956-500G:4548173307473
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Product Class 12: Telluropyrylium and Benzotelluropyrylium Salts
Murphy PJ et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations null
The Use of Hexafluorophosphoric Acid in the Schiemann Reaction
Rutherford KG, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 26(12), 5149-5152 (1961)
資料
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.