Merck
182877
Sigma-Aldrich
ポリスチレン-block-ポリブタジエン-block-ポリスチレン
styrene 30 wt. %, average Mw ~140,000 by GPC, contains <0.5 wt. % antioxidant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]x (CH2CH=CHCH2)y [CH2CH(C6H5)]x
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
chunks
分子量
average Mw ~140,000 by GPC
含みます
<0.5 wt. % antioxidant
組成
styrene, 30 wt. %
固有粘度
1.0(lit.)
密度
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
InChI Key
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Polystyrene-block-Polybutadiene-block-Polystyrene Triblock Copolymer Meets Silica: From Modification of Copolymer to Formation of Mesoporous Silica:PS-b-PB-b-PSトリブロックコポリマーで支援したメソポーラスシリカ材料の調製について記述しています。この研究では、チオール-エンラジカル重合により(3-メルカプトプロピル)トリエトキシシランで官能化したコポリマーを、テトラエトキシシランとのゾル–ゲル反応を行うために使用し、これらの材料の多機能性についての知見を提供しています(R Yu, S Zheng, 2015)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
182877-250G:
182877-100G:
182877-VAR:
182877-BULK:
試験成績書(COA)