Merck
200522
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-co-propylene-co-5-methylene-2-norbornene)
ethylene 70 wt. %
別名:
Ethylene-5-ethylidenenorbornene-propene copolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
組成
ethylene, 70 wt. %
粘度
80, Mooney(lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C9H12.C3H6.C2H4/c1-2-8-5-7-3-4-9(8)6-7;1-3-2;1-2/h2-4,7,9H,5-6H2,1H3;3H,1H2,2H3;1-2H2/b8-2+;;
InChI Key
MPXNNMASLYQCAH-SZPWSVBHSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
200522-BULK:
200522-VAR:
200522-100G-PW:
200522-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chelsea L Dieck et al.
Cancer cell, 34(1), 136-147 (2018-07-11)
Activating mutations in the cytosolic 5'-nucleotidase II gene NT5C2 drive resistance to 6-mercaptopurine in acute lymphoblastic leukemia. Here we demonstrate that constitutively active NT5C2 mutations K359Q and L375F reconfigure the catalytic center for substrate access and catalysis in the absence