Merck
200239
Sigma-Aldrich
Azure B エオシン塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥36,100
¥36,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥36,100
About This Item
化学式:
C20H6Br4O5 ⋅ 2C15H16N3S
CAS番号:
分子量:
1186.62
EC Number:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥36,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder or crystals
品質水準
溶解性
acetic acid: 1 mg/mL
λmax
523 nm (2nd)
636 nm
&ε; (減衰係数)
≥142400 at 635-641 nm in methanol at 0.005 g/L
≥47500 at 241-247 nm in methanol at 0.005 g/L
≥82000 at 521-527 nm in methanol at 0.005 g/L
≥94900 at 286-292 nm in methanol at 0.005 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
BrC1=CC2=C(C(Br)=C1[O-])OC3=C(C=C(Br)C([O-])=C3Br)C24OC(C5=C4C=CC=C5)=O.C[N+](C)=C(C=C6)C=C(C6=N7)SC8=C7C=CC(NC)=C8.C[N+](C)=C(C=C9)C=C(C9=N%10)SC%11=C%10C=CC(NC)=C%11
InChI
1S/C20H8Br4O5.2C15H15N3S/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20;2*1-16-10-4-6-12-14(8-10)19-15-9-11(18(2)3)5-7-13(15)17-12/h1-6,25-26H;2*4-9H,1-3H3
InChI Key
NCBQBFXQRBYYGY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
200239-25G:
200239-VAR:
200239-BULK:
200239-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jordan R Jensen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(17), 5147-5154 (2011-08-02)
Whole brain imaging of tau-bearing neurofibrillary lesions has the potential to improve the premortem diagnosis and staging of Alzheimer's disease. Diverse compounds with high affinity for tau aggregates have been reported from high-throughput screens, but the affinity driving features common