Merck
199346
Sigma-Aldrich
2-フルオロフェニルアセトニトリル
97%
別名:
2-フルオロベンジルシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH2CN
CAS番号:
分子量:
135.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.5009 (lit.)
bp
114-117 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
Fc1ccccc1CC#N
InChI
1S/C8H6FN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5H2
InChI Key
DAVJMKMVLKOQQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-Fluorophenylacetonitrile was used in the synthesis of (Z)-2-(2-fluorophenyl)-3-(1H-pyrrol-2-yl)acrylonitrile[1].
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
199346-BULK:
199346-50G:4548173113340
199346-5KG:
199346-VAR:
199346-10G:4548173113333
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
McCluskey A, et al.
Royal Society of Chemistry Advances (2014)