Merck
196932
Sigma-Aldrich
3-メトキシ-5-(トリフルオロメチル)アニリン
99%
別名:
5-メトキシ-α,α,α-トリフルオロ-m-トルイジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H3(CF3)NH2
CAS番号:
分子量:
191.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
50-52 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
COc1cc(N)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3NO/c1-13-7-3-5(8(9,10)11)2-6(12)4-7/h2-4H,12H2,1H3
InChI Key
VTFGJEYZCUWSAM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of spleen tyrosine kinase inhibitors based on the phenylamino pyrimidine thiazole[1].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
196932-VAR:
196932-5G:
196932-BULK:
196932-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Luc J Farmer et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(23), 6231-6235 (2008-10-22)
A series of SYK inhibitors based on the phenylamino pyrimidine thiazole lead 4 were prepared and evaluated for biological activity. Lead optimization provided compounds with nanomolar K(i)'s against SYK and potent inhibition in mast cell degranulation assays.