Merck
196576
Sigma-Aldrich
4-ニトロ-2-(トリフルオロメチル)アニリン
98%
別名:
2-アミノ-5-ニトロベンゾトリフルオリド, 4-ニトロ-α,α,α-トリフルオロ-o-トルイジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H3(CF3)NH2
CAS番号:
分子量:
206.12
Beilstein:
2121347
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
powder
mp
90-92 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(cc1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(12(13)14)1-2-6(5)11/h1-3H,11H2
InChI Key
HOTZLWVITTVZGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline undergoes diazotization and coupling with:
  • N-hydroxyalkylamino-5-napthols
  • pyrazolones and naptholsulphonic acids
  • N-(2-cyanoethyl)-N-(hydroxyalkyl)anilines
アプリケーション
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline was used in the synthesis of monoazo dyes.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
196576-BULK:
196576-25G:
196576-VAR:
196576-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of fluorine substitution on color and fastness of monoazo dyes.
Dickey JB, et al.
Ind. and Eng. Chem., 45(8), 1730-1734 (1953)