Merck
194387
Sigma-Aldrich
2-クロロベンゾフェノン
≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥4,570
¥4,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥4,570
About This Item
化学式:
ClC6H4COC6H5
CAS番号:
分子量:
216.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,570
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99%
bp
330 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
官能基
chloro
ketone
phenyl
SMILES記法
Clc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI Key
VMHYWKBKHMYRNF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Thermodynamics of formation of inclusion complex between 2-chlorobenzophenone and cyclomaltoheptaose (β-cyclodextrin) has been investigated by UV-vis spectroscopy and reversed-phase liquid chromatography[1]. 2-Chlorobenzophenone undergoes reduction in the presence of LiAlH4 and (R)-(-)-2-(2-iso-indolinyl)butan-1-ol to afford the corresponding benzhydrols[2].
アプリケーション
2-Chlorobenzophenone was used in the synthesis of 1-(2-chlorophenyl)isoquinolin-3-yl trifluoromethanesulfonate[3].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
194387-100G:
194387-25G:
194387-VAR:
194387-5KG:
194387-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asymmetric reductions of ketones using lithium aluminium hydride modified with N, N-dialkyl derivatives of (R)-(-)-2-aminobutan-1-ol.
Brown E, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2(5), 339-342 (1991)
Matias I Sancho et al.
Carbohydrate research, 346(13), 1978-1984 (2011-06-07)
A thermodynamic study of the inclusion process between 2-chlorobenzophenone (2ClBP) and cyclomaltoheptaose (β-cyclodextrin, β-CD) was performed using UV-vis spectroscopy, reversed-phase liquid chromatography (RP-HPLC), and molecular modeling (PM6). Spectrophotometric measurements in aqueous solutions were performed at different temperatures. The stoichiometry of
Synthesis of N-methyl-N-(1-methylpropyl)-1-(2-chlorophenyl) isoquinoline-3-[11 C] carboxamide ([11 C-carbonyl] PK11195) and some analogues using [11 C] carbon monoxide and 1-(2-chlorophenyl) isoquinolin-3-yl triflate.
Rahman O, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 23, 2699-2703 (2002)