Merck
193798
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone
97%
別名:
1-(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)-2-propanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3C6H4CH2COCH3
CAS番号:
分子量:
202.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
89-90 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13/h2-4,6H,5H2,1H3
InChI Key
JPHQCDCEBDRIOL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-(Trifluoromethyl)phenylacetone was used in the synthesis of:
  • (±)-[1-(3-trifluoromethyl)phenyl]-2-propylamine via reductive amination reaction[1]
  • N-{2-[1-methyl-2-(3-trifluoromethylphenyl]}-aminoethanol[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
193798-50G:
193798-10G:
193798-1G:
193798-BULK:
193798-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enzymatic one-pot resolution of two nucleophiles: alcohol and amine.
Garci'a-Urdiales E, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 11(7), 1459-1463 (2000)
New prenylamine-analogues: investigations of their influence on calcium-dependent biological systems.
Caldirola P, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 28(7), 555-568 (1993)