アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
128 °C/12 mmHg (lit.)
mp
50-54 °C (lit.)
SMILES記法
OC1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H10O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI Key
YIAPLDFPUUJILH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
193739-25G:
193739-VAR:
193739-BULK:
193739-5G:
193739-50G:
193739-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック