Merck
192732
Sigma-Aldrich
ジエチルアルミニウムクロリド 溶液
25 wt. % in toluene
別名:
Chlorodiethylaluminum, Diethylaluminium chloride, Diethylaluminum chloride (6CI), Diethylaluminum monochloride, Diethylchloroaluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)2AlCl
CAS番号:
分子量:
120.56
Beilstein:
4123259
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
品質水準
濃度
25 wt. % in toluene
密度
0.887 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CC[Al](Cl)CC
InChI
1S/2C2H5.Al.ClH/c2*1-2;;/h2*1H2,2H3;;1H/q;;+1;/p-1
InChI Key
YNLAOSYQHBDIKW-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルキルアルミニウムを含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
192732-BULK:
192732-VAR:
192732-100G:4548173112480
192732-100G-CY:
192732-800G:4548173112497
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)