Merck
192538
Sigma-Aldrich
5-クロロ-2-(トリクロロメチル)ベンゾイミダゾール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H4Cl4N2
CAS番号:
分子量:
269.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
223-224 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc2[nH]c(nc2c1)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H4Cl4N2/c9-4-1-2-5-6(3-4)14-7(13-5)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChI Key
SIZGSKQSWJIWFP-UHFFFAOYSA-N
詳細
The effect of 5-chloro-2-trichloromethyl benzimidazole on binding affinity of human growth hormone (hGH) (Thr175 → Gly–hGH) to the extracellular domain of the hGH receptor (Trp104 → Gly–hGHbp) has been investigated[1].
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
192538-5G:
192538-VAR:
192538-25G:
192538-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Z Guo et al.
Science (New York, N.Y.), 288(5473), 2042-2045 (2000-06-17)
Mutations introduced into human growth hormone (hGH) (Thr175 --> Gly-hGH) and the extracellular domain of the hGH receptor (Trp104 --> Gly-hGHbp) created a cavity at the protein-protein interface that resulted in binding affinity being reduced by a factor of 10(6).